Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylate
OR914109-1G
OR914109-250MG
OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA
78.3
EUR
APOSOR914109-1G
APOSOR914109-250MG
APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃BrO₂ Molecular Weight: 269,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18711569 CAS-Nummer: 1236357-65-5 |