Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
OR914232-100G
OR914232-25G
OR914232-5G
APOSOR914232-100GEA
1060
EUR
APOSOR914232-100G
APOSOR914232-25G
APOSOR914232-5G
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192.211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00188501 CAS-Nummer: 832-01-9 |