(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-5-(Bromomethyl)pyrrolidin-2-one
OR914328-5G
APOSOR914328-5GEA 242 EUR
APOSOR914328-5G
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₈BrNO
Molecular Weight: 178.027 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06799465
CAS-Nummer: 98612-60-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable