1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914356-1G
OR914356-5G
APOSOR914356-1GEA
290
EUR
APOSOR914356-1G
APOSOR914356-5G
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09701724 CAS-Nummer: 85002-74-0 |