t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-BOC-Aminoethyl)-4-bromobenzenesulphonamide, tert-Butyl (2-(4-bromophenylsulphonamido)ethyl)carbamate
OR914431-1G
OR914431-25G
OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA
118
EUR
APOSOR914431-1G
APOSOR914431-25G
APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Formel:
C₁₃H₁₉BrN₂O₄S Molecular Weight: 379,27 g/mol Schmelzpunkt: 123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659915 CAS-Nummer: 310480-85-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...