4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914497-10G OR914497-1G OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA 806 EUR
APOSOR914497-10G APOSOR914497-1G APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 199.677 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15200817
CAS-Nummer: 1158573-73-9