4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914531-10G
OR914531-1G
OR914531-5G
APOSOR914531-10GEA
964
EUR
APOSOR914531-10G
APOSOR914531-1G
APOSOR914531-5G
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
Formel:
C₅H₇BrO Molecular Weight: 163.012 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699698 CAS-Nummer: 24265-23-4 |