4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914708-1G OR914708-250MG OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA 348 EUR
APOSOR914708-1G APOSOR914708-250MG APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 185,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909541
CAS-Nummer: 252562-00-8