1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR915066-1G OR915066-25G OR915066-5G
APOSOR915066-1GEA 69.6 EUR
APOSOR915066-1G APOSOR915066-25G APOSOR915066-5G
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₉NO₄S
Molecular Weight: 215,226 g/mol
Schmelzpunkt: 170…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27926301
CAS-Nummer: 61081-34-3
UN: 3272
ADR: 3,III