1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-tri(Propan-2-yl)silylpyrrole-3-carbaldehyde
OR915073-1G
OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA
241
EUR
APOSOR915073-1G
APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₂₅NOSi Molecular Weight: 251,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28515390 CAS-Nummer: 90971-76-9 |