2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR916232-1G
OR916232-5G
APOSOR916232-1GEA
97.3
EUR
APOSOR916232-1G
APOSOR916232-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₃ClOS Molecular Weight: 146.595 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08694817 CAS-Nummer: 14345-98-3 |