4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916250-1G OR916250-250MG
APOSOR916250-1GEA 0 EUR
APOSOR916250-1G APOSOR916250-250MG
4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
4-(Cyclopropyl)thiazole
Formel: C₆H₇NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07390348
CAS-Nummer: 433217-34-6