4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methylquinolin-8-ol
OR916329-1G OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA 177 EUR
APOSOR916329-1G APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02170459
CAS-Nummer: 3846-73-9