3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916487-5G
APOSOR916487-5GEA 220 EUR
APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,017 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797981
CAS-Nummer: 199177-26-9