2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916496-1G OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA 712 EUR
APOSOR916496-1G APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07626333
CAS-Nummer: 51061-83-7