Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916518-1G
OR916518-250MG
APOSOR916518-1GEA
806
EUR
APOSOR916518-1G
APOSOR916518-250MG
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₉H₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09971545 CAS-Nummer: 1171876-52-0 |