2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916520-250MG OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA 212 EUR
APOSOR916520-250MG APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₆H₃ClN₂O
Molecular Weight: 154,554 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD18802457
CAS-Nummer: 159870-95-8