5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916541-1G
OR916541-250MG
APOSOR916541-1GEA
400
EUR
APOSOR916541-1G
APOSOR916541-250MG
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molecular Weight: 186.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09674953 CAS-Nummer: 931985-65-8 |