4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(2-Nitrovinyl)phenol
OR916627-5G
APOSOR916627-5GEA 169 EUR
APOSOR916627-5G
4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
4-Hydroxy-b-nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060551
CAS-Nummer: 3179-08-6