4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916631-1G OR916631-250MG
APOSOR916631-1GEA 400 EUR
APOSOR916631-1G APOSOR916631-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NOS
Molecular Weight: 195,281 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06803374
CAS-Nummer: 893745-81-8