4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloropyridazin-3-ol
OR916662-5G
APOSOR916662-5GEA 161 EUR
APOSOR916662-5G
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₄H₃ClN₂O
Molecular Weight: 130,532 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062119
CAS-Nummer: 1677-79-8