5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916683-1G OR916683-250MG
APOSOR916683-1GEA 217 EUR
APOSOR916683-1G APOSOR916683-250MG
5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 146,532 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09608056
CAS-Nummer: 881668-70-8