Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916717-5G
APOSOR916717-5GEA 98.6 EUR
APOSOR916717-5G
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399110
CAS-Nummer: 103261-67-2