1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916755-1G OR916755-250MG OR916755-500MG
APOSOR916755-1GEA 525 EUR
APOSOR916755-1G APOSOR916755-250MG APOSOR916755-500MG
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine
Formel: C₁₇H₂₂ClNO₄
Molecular Weight: 339,814 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05861537
CAS-Nummer: 644981-94-2