Allyl tert-butyl carbonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916774-1G OR916774-25G OR916774-5G
APOSOR916774-1GEA 59.6 EUR
APOSOR916774-1G APOSOR916774-25G APOSOR916774-5G
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Allyl tert-butyl carbonate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658296
CAS-Nummer: 70122-89-3