6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR916784-1G
APOSOR916784-1GEA
56.7
EUR
APOSOR916784-1G
6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
6-Chloro-2-methyl-1-indanone
Formel:
C₁₀H₉ClO Molecular Weight: 180,631 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16302118 CAS-Nummer: 343852-44-8 |