1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR916820-1G
OR916820-250MG
OR916820-5G
APOSOR916820-1GEA
364
EUR
APOSOR916820-1G
APOSOR916820-250MG
APOSOR916820-5G
1-Methylhistamine dihydrochloride 95%
1-Methylhistamine dihydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N₃·2ClH Molecular Weight: 198.094 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037000 CAS-Nummer: 6481-48-7 UN: 2735 ADR: 8 III |