N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 388 EUR
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00963547
CAS-Nummer: 1201-91-8