1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916846-1G OR916846-5G
APOSOR916846-1GEA 112 EUR
APOSOR916846-1G APOSOR916846-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001741
CAS-Nummer: 53440-12-3