Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
OR916853-100MG OR916853-1G OR916853-250MG
APOSOR916853-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR916853-100MG APOSOR916853-1G APOSOR916853-250MG
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703517
CAS-Nummer: 70684-82-1