N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916862-1G
OR916862-250MG
APOSOR916862-1GEA
287
EUR
APOSOR916862-1G
APOSOR916862-250MG
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
N,N-Dipropylpyridin-4-amine
Formel:
C₁₁H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913578 CAS-Nummer: 69008-70-4 |