6-Bromo-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916897-1G OR916897-250MG OR916897-500MG
APOSOR916897-1GEA 980 EUR
APOSOR916897-1G APOSOR916897-250MG APOSOR916897-500MG
6-Bromo-D-tryptophan 97%
6-Bromo-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 283.121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17214434
CAS-Nummer: 496930-10-0