3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916913-1G
OR916913-250MG
APOSOR916913-1GEA
734
EUR
APOSOR916913-1G
APOSOR916913-250MG
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine 95%
3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyloxazol-2-yl)benzenamine
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Molecular Weight: 190,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909379 CAS-Nummer: 913731-10-9 |