2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916916-1G OR916916-250MG
APOSOR916916-1GEA 435 EUR
APOSOR916916-1G APOSOR916916-250MG
2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
2-Chloro-6-methoxybenzamide
Formel: C₈H₈ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846167
CAS-Nummer: 107485-43-8