4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Pyridin-4-yloxy)aniline
OR917039-1G
OR917039-250MG
APOSOR917039-1GEA
238
EUR
APOSOR917039-1G
APOSOR917039-250MG
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
4-(4-Aminophenoxy)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molecular Weight: 186,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06825431 CAS-Nummer: 102877-78-1 |