2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methylbenzo[d]thiazole-5-carboxylic acid
OR917051-10G OR917051-1G OR917051-5G
APOSOR917051-10GEA 0 EUR
APOSOR917051-10G APOSOR917051-1G APOSOR917051-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00498510
CAS-Nummer: 24851-69-2