trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-4-(Methylamino)cyclohexanol
OR917120-10G OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA 806 EUR
APOSOR917120-10G APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954372
CAS-Nummer: 22348-44-3