5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 127 EUR
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07375095
CAS-Nummer: 886364-94-9