3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917240-1G
APOSOR917240-1GEA 52.2 EUR
APOSOR917240-1G
3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
3,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,988 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910258
CAS-Nummer: 56809-84-8