2,5-Dichloroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917331-1G
APOSOR917331-1GEA 58 EUR
APOSOR917331-1G
2,5-Dichloroquinoline 95%
2,5-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,049 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00832074
CAS-Nummer: 59412-12-3