5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one
OR917392-5G
APOSOR917392-5GEA 0 EUR
APOSOR917392-5G
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone 95%
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone
Formel: C₅H₆O₃
Molecular Weight: 114,099 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782086
CAS-Nummer: 40834-42-2