(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917507-1G
APOSOR917507-1GEA 163 EUR
APOSOR917507-1G
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol 95%
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18431682
CAS-Nummer: 84773-29-5