1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917546-1G OR917546-250MG
APOSOR917546-1GEA 188 EUR
APOSOR917546-1G APOSOR917546-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445747
CAS-Nummer: 71925-11-6