Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917547-1G
OR917547-250MG
APOSOR917547-1GEA
243
EUR
APOSOR917547-1G
APOSOR917547-250MG
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13248596 CAS-Nummer: 156001-68-2 |