5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
OR9176-1G OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA 168 EUR
APOSOR9176-1G APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188,226 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271942
CAS-Nummer: 864068-97-3