7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917617-1G
OR917617-250MG
APOSOR917617-1GEA
647
EUR
APOSOR917617-1G
APOSOR917617-250MG
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Molecular Weight: 196,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01648758 CAS-Nummer: 55579-90-3 |