3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917655-1G OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA 148 EUR
APOSOR917655-1G APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molecular Weight: 175.227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999179
CAS-Nummer: 4910-04-7