4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917681-1G
OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA
712
EUR
APOSOR917681-1G
APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02185844 CAS-Nummer: 3609-50-5 |