4-Methylbenzoyl cyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917809-1G OR917809-250MG
APOSOR917809-1GEA 328 EUR
APOSOR917809-1G APOSOR917809-250MG
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
4-Methylbenzoyl cyanide
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,158 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182410
CAS-Nummer: 14271-73-9