Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917818-25G
APOSOR917818-25GEA 203 EUR
APOSOR917818-25G
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Benzofuran-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,142 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01006751
CAS-Nummer: 77095-51-3